Learn More
MedChemExpress Vapreotide
Código de producto. 16402629
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402629 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16402629 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0061
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Vapreotide is a neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, with an IC50 of 330 nM.
Especificaciones
Pureza 98.75%
CAS 103222-11-3
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1131.37 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo RC160∣ BMY 41606