Learn More
Vapreotido Acetato, TRC
Código de producto. 30456002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456002 5 mg 5 miligramos
30451102 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0978005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116430-60-5
Fórmula molecular C59H74N12O11S2
Peso molecular (g/mol) 1191.42
Sinónimo D-phenylalanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-valyl-L-cysteinyl-L-Tryptophanamide Cyclic (2→7)-disulfide 1,2-Dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloeicosane, Cyclic Peptide Deriv., 16: PN: US20020042374 PAGE: 10 Claimed Protein, 20: PN: US6268342 SEQID: 23 Claimed Protein, 3: PN: EP1118336 SEQID: 3 Claimed Protein, BMY 41606, Octastatin, RC 160, RC 160 (protein)
SMILES O=C(N[C@H](CC1=CNC2=C1C=CC=C2)C3=O)[C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](N)CC4=CC=CC=C4)=O)CSSC[C@@H](C(N[C@H](C(N)=O)CC5=CNC6=C5C=CC=C6)=O)NC([C@H](C(C)C)NC([C@H](CCCCN)N3)=O)=O)=O)CC7=CC=C(O)C=C7.CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vapreotide Acetate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C57H70N12O9S2.C2H4O2/c1-32(2)49-57(78)68-48(55(76)64-44(50(60)71)26-35-28-61-41-16-8-6-14-38(35)41)31-80-79-30-47(67-51(72)40(59)24-33-12-4-3-5-13-33)56(77)65-45(25-34-19-21-37(70)22-20-34)53(74)66-46(27-36-29-62-42-17-9-7-15-39(36)42)54(75)63-43(52(73)69-49)18-10-11-23-58;1-2(3)4/h3-9,12-17,19-22,28-29,32,40,43-49,61-62,70H,10-11,18,23-27,30-31,58-59H2,1-2H3,(H2,60,71)(H,63,75)(H,64,76)(H,65,77)(H,66,74)(H,67,72)(H,68,78)(H,69,73);1H3,(H,3,4)/t40-,43+,44+,45+,46-,47+,48+,49+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1190.5041