Learn More
Thermo Scientific™ Detectores de matriz de diodo y detectores de longitud de onda múltiple Vanquish™
Código de producto. 31906274 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Detector de matriz de diodo
Intervalo de longitud de onda:
190-800 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Intervalo de longitud de onda Tamaño de la unidad
31906274 Detector de matriz de diodo 190-800 nm cada uno
17545456 Detector de matriz de diodo 190-800 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31906274 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VCD11A01
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Experimente un intervalo dinámico ultra amplio cuando utilice detectores de matriz de diodo y detectores de longitud de onda múltiple Thermo Scientific™ Vanquish™.
Obtenga el mejor rendimiento, fiabilidad y flexibilidad en la detección de HPLC y UHPLC con los detectores de matriz de diodo (DAD) y los detectores de longitud de onda múltiple (MWD) Thermo Scientific™ Vanquish™. Estos detectores ofrecen niveles de linealidad excelentes y rendimiento de ruido optimizado y cuentan con un intervalo dinámico ultra amplio para permitir la detección de compuestos principales de alta concentración junto a impurezas a nivel de trazas.
Además, el DAD HL Vanquish utiliza la tecnología Thermo Scientific™ Lightpipe™ para lograr el mejor rendimiento de señal-ruido mediante una combinación de nivel de ruido bajo, una trayectoria de luz muy larga y una dispersión mínima.
  • Linealidad líder del sector de hasta 2,7 AU
  • Reducción de la interferencia del índice de refracción y de los efectos térmicos para una menor desviación con respecto al valor inicial y una integración de pico más fiable
  • Adquisición de datos a velocidades de hasta 250 Hz utilizando hasta 10 canales de absorción y un campo espectral, lo que supone el mejor apoyo para las separaciones ultrarrápidas
  • Detector fácil de utilizar con interacción intuitiva para el usuario, práctico seguimiento del uso de la lámpara y la célula de flujo, y validación de la longitud de onda integrada mediante un filtro de óxido de holmio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Detector de matriz de diodo CG Vanquish™
Data Collection Rate Hasta 125 Hz
Modo de detección Detección UV-vis (hasta 8 canales)
Tipo de detector Haz único
Tipo Detector de matriz de diodo
Conexión al PC USB 2.0; HUB de 3 puertos para conectar módulos Vanquish adicionales
Intervalo de longitud de onda 190-800 nm
Dimensiones 159 mm × 420 mm × 620 mm (6,3 pulg × 16,5 pulg × 24,4 pulg)
Peso (métrico) 16 kg
Tensión 100-240 VCA, 50-60 Hz, máx. 250 W/255 VA