missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Detectores de aerosol cargados Vanquish™

Código de producto. 17871266 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Vanquish CAD H
Intervalo de temperatura:
Ambiente de +5 ° a +100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
17871266 Vanquish CAD H Ambiente de +5 ° a +100 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17871266 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VHD20A
 Artículo restringido

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Detecte y cuantifique prácticamente cualquier sustancia, al tiempo que aprovecha la velocidad y resolución del sistema Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC.

Aproveche la mayor velocidad y resolución de separación del sistema Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC para detectar y cuantificar prácticamente cualquier sustancia con las capacidades de detección casi universales de los detectores de aerosoles cargados Vanquish. Con un mayor intervalo dinámico lineal y una respuesta precisa y uniforme, este detector puede medir impurezas de bajo nivel e ingredientes farmacéuticos activos (API) de forma simultánea, así como otros compuestos, con independencia de la estructura química. Se pueden medir prácticamente todos los analitos no volátiles y analitos semivolátiles con una sensibilidad de subnanogramos. El detector de aerosoles cargados amplía las capacidades de detección y es un útil complemento para cualquier laboratorio de cromatografía.

Ver los recursos del detector de aerosol cargado

Detector disponible en dos versiones

  • El detector de aerosoles cargados Vanquish H posee todas las funciones para la investigación y el desarrollo de métodos
  • El detector de aerosoles cargados Vanquish F posee un sólido conjunto ideal para el análisis diario
Respuesta universal, prácticamente uniforme

Actualmente ningún otro detector UHPLC puede igualar el rendimiento global del detector de aerosoles cargados Vanquish. Se puede usar para el análisis de:

  • Productos farmacéuticos
  • Productos naturales
  • Carbohidratos
  • Polímeros
  • Surfactantes y excipientes
  • Macromoléculas
La detección de aerosoles cargados puede facilitar información estequiométrica completa para formulaciones en controles de calidad farmacéuticos, tanto para ingredientes farmacéuticos activos orgánicos como para su contraión inorgánico, y puede proporcionar una respuesta lineal en un intervalo dinámico más amplio que los detectores de índice de refracción (RI) o de dispersión de luz evaporativa (ELSD). Dado que la respuesta es prácticamente uniforme e independiente de la estructura química, las concentraciones pueden medirse con cualquier estándar conocido.

Especificaciones

Comunicaciones 1 puerto USB (USB 2.0, tipo «B») 1 concentrador USB con 3 puertos (USB 2.0, tipo «A») para conectar otros módulos Vanquish
Data Collection Rate 200 Hz máx.
Modo de detección Detección de aerosoles cargados
Tipo Detector de aerosol cargado
Para utilizar con (equipo) Sistema de UHPLC Vanquish
Requisitos de gases Nitrógeno o aire comprimido (se recomienda el nitrógeno) Presión de entrada: 482-551 kPa (4,8-5,5 bares, 70-80 psi)
Funciones GLP Funciones de rendimiento predictivo: Intervalo de cambio del filtro de gas, periodo de monitorización del servicio, parámetros del sistema registrados en el seguimiento de auditoría del sistema de datos de cromatografía Chromeleon.
temp Intervalo dinámico: Hasta 4 órdenes de magnitud
Características de seguridad Diagnóstico más potente, sobrepresión de gas de entrada, alta temperatura de evaporación, cierre de flujo de la bomba, detección de fugas de fluido y manejo seguro de fugas
Control de temperatura Temperatura de evaporación: Intervalo ajustable: De temperatura ambiente + 5 °C a +100 °C
Intervalo de temperatura Ambiente de +5 ° a +100 °C
Modelo Vanquish CAD H
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.