Learn More
Vanilpyruvic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16423358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16423358 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16423358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101416
MedChemExpress Vanilpyruvic acid is a catecholamine metabolite and precursor to vanillactic acid.
Vanilpyruvic acid is a catecholamine metabolite and precursor to vanillactic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanilpyruvic acid
CAS 1081-71-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Vanylpyruvic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (128.46 mM)
SMILES O=C(O)C(CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 210.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation