Learn More
Vanillmetanol, TRC
Código de producto. 30451176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451176 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30451176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV097630250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillylmethanol
CAS 2380-78-1
Fórmula molecular C9 H12 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)ethanol, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethyl Alcohol, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol, 4-(2-Hydroxyethyl)guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl Alcohol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethanol, Ba 2772, Homovanillic Alcohol, Homovanillyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3
SMILES COc1cc(CCO)ccc1O
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)-2-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.079