Learn More
Éster etílico del ácido vanililmandélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanillylmandelic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 52058-11-4 |
| Fórmula molecular | C11H14O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-methoxy-mandelic Acid Ethyl Ester, alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-8(12)9(6-7)15-2/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0841 |