Learn More
Cloruro de vanililina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride) |
| CAS | 7149-10-2 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride, Phenol, 4-(aminomethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Creosol, α-amino-, hydrochloride (6CI), Phenol, 4-(aminomethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Cresol, α-amino-2-methoxy-, hydrochloride (8CI), 3-Methoxy-4-hydroxybenzylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine monohydrochloride, α-Amino-2-methoxy-p-cresol hydrochloride, α-Aminocreosol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(CN)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)-2-metoxifenol; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 189.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0557 |