Learn More
Vanililacetona, TRC
Código de producto. 30136855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136855 50 g 50 g
30136704 100 g 100 g
30009208 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09762050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-48-5
Fórmula molecular C11 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl Methyl Ketone, 3-Methoxy-4-hydroxybenzylacetone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylacetone, Gingerone, NSC 15335, Vanillylacetone, Zingerone, Zingiberone, [0]-Paradol
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-3-metoxifenil)bután-2-ona
SMILES COc1cc(CCC(=O)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zingerone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0943