Learn More
Vanillyl Metil Cetona, TRC
Código de producto. 30455068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455068 5 g 5 g
30450234 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0976255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2503-46-0
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propiovanillone, Guaiacylacetone, Methyl Vanillyl Ketone, NSC 16690
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propano-2-una
SMILES COc1cc(CC(=O)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillyl Methyl Ketone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786