Learn More
Vainillil metil cetona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanillyl Methyl Ketone-d5 |
| CAS | 1794811-86-1 |
| Fórmula molecular | C10H7D5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone-d5, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetone-d5, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone-d5, 2-Propiovanillone-d5, Guaiacylacetone-d5, Methyl Vanillyl Ketone-d5, NSC 16690-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3/i1D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3-pentadeuterio-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 185.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.11 |