Learn More
Vanillyl alcohol, MedChemExpress
Código de producto. 16459176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459176 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2067
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Vanillyl alcohol (p-(Hydroxymethyl)guaiacol), derived from vanillin, is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages.
Vanillyl alcohol (p-(Hydroxymethyl)guaiacol), derived from vanillin, is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillyl alcohol
CAS 498-00-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H10O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo p-(Hydroxymethyl)guaiacol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (648.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 154.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.16
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid