Learn More
Vanillin, TRC
Product Code. 30012189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Unit Size:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30012189 100 g 100 g
30011812 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012189 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCV097500100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-33-5
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo Vanillin, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, Vanillin (8CI), 2-Methoxy-4-formylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxy-benzyldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-m-anisaldehyde, H 0264, Lioxin, NPLC 0145, NSC 15351, NSC 403658, NSC 48383, Rhovanil, Vanillaldehyde, Vanillic aldehyde, Vanillum, m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde, p-Vanillin
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
SMILES COc1cc(C=O)ccc1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Vanillin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473
Porcentaje de pureza >95%