Learn More
Acetal de propilenglicol y vainillina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanillin Propylene Glycol Acetal |
| CAS | 68527-74-2 |
| Fórmula molecular | C11H14O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Vanillin 1,2-propylene glycol acetal, 2-Methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-7-6-14-11(15-7)8-3-4-9(12)10(5-8)13-2/h3-5,7,11-12H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2OCC(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-4-(4-metil-1,3-dioxolan-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |