Learn More
Oxima de vanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15439099 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15439099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19667.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillin oxime
CAS 2874-33-1
Punto de fusión 118°C to 122°C
Fórmula molecular C8H9NO3
Número MDL MFCD00019965
Cantidad 5 g
Beilstein 1952864
Sinónimo 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde oxime, 3-methoxy-4-hydroxy benzaldehyde oxime, vanillin oxime, 4e-4-hydroxyamino methylidene-2-methoxycyclohexa-2,5-dien-1-one, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, oxime, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde oxime, 4-e-hydroxyimino methyl-2-methoxyphenol, 4e-2-methoxy-4-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4e-4-hydroxyamino methylidene-2-methoxy-1-cyclohexa-2,5-dienone
Clave InChI WKYQAOKXBUWYNX-AATRIKPKSA-N
SMILES COC1=C\C(=C\NO)C=CC1=O
Nombre IUPAC (4E)-4-[(hidroxiamino)metilideno]-2-metoxiciclohexa-2,5-dien-1-ona
Peso molecular (g/mol) 167.16
PubChem CID 5484330
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.17
Porcentaje de pureza 98%