Learn More
Vanilina, Mikromol™
Descripción
vainillina, sucedáneo de vainilla
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanillin |
| CAS | 121-33-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Vanillin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Vanillin, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, Vanillin (8CI), 2-Methoxy-4-formylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxy-benzyldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-m-anisaldehyde, H 0264, Lioxin, NPLC 0145, NSC 15351, NSC 403658, NSC 48383, Rhovanil, Vanillaldehyde, Vanillic aldehyde, Vanillum, m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde, p-Vanillin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(C=O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído |
| Mostrar más |