Learn More
Vanillin, MedChemExpress
Código de producto. 16481298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481298 5 g 5 g
16421486 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0098
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Vanillin (p-Vanillin) is a single molecule extracted from vanilla beans and also a popular odor used widely in perfume, food and medicine.
Vanillin (p-Vanillin) is a single molecule extracted from vanilla beans and also a popular odor used widely in perfume, food and medicine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillin
CAS 121-33-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 5 g
Sinónimo p-Vanillin m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism