Learn More
Vainillina-d3 (metoxi-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-d3 |
| CAS | 74495-74-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H3 H5 O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(C=O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-(trideuteriometoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 155.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0662 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |