Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanillin |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.056g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1 |
| Forma física | Polvo cristalino |