Learn More
Vainillina, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11488371 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11488371 100 g
11498371 500 g
11408381 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488371 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215218880
CAS 121-33-5
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00006942,MFCD08702848
Clave InChI MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillin
Color Blanco
Densidad 1.056g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1
Forma física Crystalline Powder