Learn More
Vanillin-13C6, TRC
Código de producto. 17960965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960965 1 mg 1 miligramo
17900955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0975031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201595-58-6
Fórmula molecular 13C6 C2 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 158.1
Sinónimo Benzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-hydroxy-3-methoxy- (9CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-13C6, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-ring-13C6, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-13C6 (phenyl-13C6), Vanillin-13C6
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metaxi-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carbaldehído
SMILES CO[13c]1[13cH][13c]([13cH][13cH][13c]1O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillin (13C6)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0675