Learn More
Vanillic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16479126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0708
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillic acid
Forma física Solid
CAS 121-34-6
Color Tan
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97.0%