Learn More
Sal sódica del ácido vainilláctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanillactic Acid Sodium Salt |
| CAS | 77305-02-3 |
| Fórmula molecular | C10H11NaO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Sodium 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-lactic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O5.Na/c1-15-9-5-6(2-3-7(9)11)4-8(12)10(13)14;/h2-3,5,8,11-12H,4H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OC(C(O[Na])=O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 234.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0504 |