Learn More
Testo™ Anemómetro de paletas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Anemómetro de paletas |
| Exactitud | ±0,5 m/s |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 46 x 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide el flujo de aire y la temperatura del aire |
| máx. (imperial) | 14 °F a 122 °F |
| Temperatura (métrico) | -10 °C a +50 °C |
| Velocidad | De 0,4 a 20 m/s |