Learn More
Testo™ Anemómetro de paletas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Anemómetro térmico |
| Exactitud | ±0,5 m/s |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 490 x 37 x 36 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la velocidad del aire interior, medición en conductos de ventilación |
| Temperatura (métrico) | De -20 a +70 °C |