Learn More
Vandetanib, TRC
Código de producto. 30453602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453602 10 mg 10 miligramos
30456708 5 mg 5 miligramos
30457063 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09710010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443913-73-3
Fórmula molecular C22 H24 Br F N4 O2
Peso molecular (g/mol) 475.35
Sinónimo 4-Quinazolinamine, N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-methyl-4-piperidinyl)methoxy]-, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-methyl-4-piperidinyl)methoxy]-4-quinazolinamine, 4-(4-Bromo-2-fluoroanilino)-6-methoxy-7-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]quinazoline, CH 331, Caprelsa, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-(N-methylpiperidin-4-ylmethoxy)quinazolin-4-amine, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]quinazolin-4-amine, Vandetanib, ZD 6474, Zactima
Nombre IUPAC N-(4-bromo-2-fluorofenil)-6-metoxi-7-[(1-metilpiperidin-4-il)metoxi]quinazolin-4-amina
SMILES COc1cc2c(Nc3ccc(Br)cc3F)ncnc2cc1OCC4CCN(C)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vandetanib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24BrFN4O2/c1-28-7-5-14(6-8-28)12-30-21-11-19-16(10-20(21)29-2)22(26-13-25-19)27-18-4-3-15(23)9-17(18)24/h3-4,9-11,13-14H,5-8,12H2,1-2H3,(H,25,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.1067