Learn More
Vandetanib, MedChemExpress
Código de producto. 16491546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491546 500 mg 500 miligramos
16490127 50 mg 50 miligramos
16422846 25 mg 25 miligramos
16404816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10260
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Vandetanib (D6474) is a potent, orally active inhibitor of VEGFR2/KDR tyrosine kinase activity (IC50=40 nM). Vandetanib also has activity versus the tyrosine kinase activity of VEGFR3/FLT4 (IC50=110 nM) and EGFR/HER1 (IC50=500 nM).
Vandetanib (D6474) is a potent, orally active inhibitor of VEGFR2/KDR tyrosine kinase activity (IC50=40 nM). Vandetanib also has activity versus the tyrosine kinase activity of VEGFR3/FLT4 (IC50=110 nM) and EGFR/HER1 (IC50=500 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vandetanib
CAS 443913-73-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24BrFN4O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo ZD6474
Información de solubilidad DMSO : 27.5 mg/mL (57.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC4CCN(CC4)C)=C(C=C23)OC
Peso molecular (g/mol) 475.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease