Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib
Código de producto. 16594404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594404 250 mg 250 miligramos
16574404 1 g 1 g
16584404 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16594404 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.45€
    70.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 11.80€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 443913-73-3 | C22H24BrFN4O2 | 475.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443913-73-3
Fórmula molecular C22H24BrFN4O2
Peso molecular (g/mol) 475.36
Clave InChI UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N-(4-bromo-2-fluorofenil)-6-metoxi-7-[(1-metilpiperidin-4-il)metoxi]quinazolin-4-amina
SMILES COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vandetanib
Punto de fusión 240.0°C to 243.0°C
Solubilidad Soluble in methanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.35