Learn More
R&D Systems™ Vandetanib
Código de producto. 18795836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18795836 10 mg 10 miligramos
18757046 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18795836 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7497/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent VEGFR-2 inhibitor, also inhibits EGFR and RET oncoproteins activity
Vandetanib is a potent VEGFR-2 inhibitor (IC50 = 0.04 μM), and inhibitor of EGFR (IC50 = 0.5 μM). Vandetanib potently inhibits (IC50 = 100 nM) RET oncoprotein activity in human thyroid cancer. Vandetanib displays anti-angiogenic properties in human nasopharyngeal carcinoma in mice model. Vandetanib is orally available and effective in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-methyl-4-piperidinyl)methoxy]-4-quinazolinamine
CAS 443913-73-3
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo VEGF Receptor Inhibitors
Fórmula molecular C22H24BrFN4O2
Pureza 0.98