Especificaciones
| CAS | 123409-00-7 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C66H257Cl2N9O24 |
| Clave InChI | ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Azano;N-[1-[4-[4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-3-fenoxifenil]etil]acetamida;ácido fórmico;metano;pentadecahidrato;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 1632.721 |
| PubChem CID | 44134997 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Vancomycin Hydrochloride
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.