Learn More
Clorhidrato de vancomicina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11455492 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11455492 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11455492 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02195540.1
Indicado para el tratamiento de infecciones graves causadas por cepas resistentes a la meticilina. Clorhidrato de vancomicina, MP Biomedicals es un antibiótico de glicopéptido que bloquea la biosíntesis de la pared celular bacteriana al nivel de la biosíntesis de peptidoglicanos. Es
La vancomicina, de Streptomyces orientalis, bloquea la biosíntesis de la pared celular bacteriana mediante inhibición de la incorporación de la fracción terminal D-alanilo-D-alanina de los péptidos NAM/NAG. También altera la permeabilidad de las células bacterianas y la síntesis de ARN. Se estudia en gran medida en pacientes con cáncer.
La vancomicina es eficaz contra las bacterias grampositivas. Solo está indicada para el tratamiento de infecciones graves que ponen en peligro la vida y que no responden a otros antibióticos menos tóxicos. En particular, se utiliza para tratar las infecciones causadas por cepas sensibles de estafilococos resistentes a la meticilina (resistentes a β-lactámicos). No debe usarse para tratar Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, ya que es inferior a las penicilinas como la nafcilina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Polvo
CAS 123409-00-7
pH 2.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Fuente Streptomyces orientalis
Potencia ca. 1000μg/mg
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C66H257Cl2N9O24
Información de solubilidad Soluble in water (>100 mg/mL). Moderately soluble in dilute methanol. Insoluble in acetone, alcohols, and ether.
Clave InChI ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl
Nombre IUPAC Azano;N-[1-[4-[4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-3-fenoxifenil]etil]acetamida;ácido fórmico;metano;pentadecahidrato;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 1632.721
PubChem CID 44134997
Formula Weight (peso de la fórmula) 1485.7
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vancomycin Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.