Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vancomicina, clorhidrato, calidad para biología molecular
Código de producto. 15485089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485089 1 g 1 g
15495089 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485089 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62790.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.14€
    125.65€ / 1 g
    Ahorro 34.49€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vancomycin hydrochloride (vancomycin HCl, CAS # 1404-93-9) is the hydrochloride salt of the bactericidal agent, vancomycin. | CAS: 1404-93-9 | C66H76Cl3N9O24 | 1485.72 g/mol
Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.Vancomycin hydrochloride is used as an antiviral and anti bacterial. binds to bacterial cell wall. It exhibits potent activity against Gram positive bacteria and is highly effective against MRSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibe la síntesis del mucopéptido bacteriano. El clorhidrato de vancomicina se utiliza como antivírico y antibacteriano. Se une a la pared celular bacteriana. Presenta una potente actividad contra bacterias grampositivas y es altamente eficaz contra el MRSA in vitro e in vivo.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol, etanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1404-93-9
Fórmula molecular C66H76Cl3N9O24
Peso molecular (g/mol) 1485.72
Número MDL MFCD03613611,MFCD03613611
Clave InChI LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 124080918
Nombre IUPAC clorhidrato de ácido 48-({3-[(4-amino-5-hidroxi-4,6-dimetiloxan-2-yl)oxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il}oxi)-22-(carbamoilmetil)-5,15-dicloro-2,18,32,35,37-pentahidroxi-19-[4-metil-2-(metilamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctaciclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaeno-40-carboxílico
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Spécification
Nombre del producto químico o material Vancomycin hydrochloride
Tipo Vancomycin Hydrochloride
Forma física Powder
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Beilstein 3704657
Índice Merck 149929
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in methanol,ethanol and dimethylsulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1485.73
Grado Biología molecular
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.