Learn More
Vancomycin hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Vancomycin hydrochloride is an antibiotic for the treatment of bacterial infections. It acts by inhibiting the second stage of cell wall synthesis of susceptible bacteria. Vancomycin also alters the permeability of the cell membrane and selectively inhibits ribonucleic acid synthesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vancomycin hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1404-93-9 |
| Color | Light Nude |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C66H76Cl3N9O24 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (22.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 24 mg/mL (16.15 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | ClC1=CC([C@H]([C@@H](NC([C@H](NC)CC(C)C)=O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@]2([H])C(N[C@]3([H])C4=CC(C5=C(C=C(O)C=C5O)[C@](C(O)=O)([H])NC([C@](NC3=O)([H])[C@H](O)C6=CC=C7C(Cl)=C6)=O)=C(O)C=C4)=O)=O)=O)O)=CC=C1OC8=C(C(O7)=CC2=C8)O[C@H]9[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O9)O)O[C@@]%10([H])C[C@](N)([C@H](O)[C@H](C)O%10)C.Cl |
| Mostrar más |