Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vancomicina, clorhidrato, > 900 microgramos/mg
Código de producto. 10379350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10379350 1 g Frasco de vidrio 1 g
11956911 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10379350 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 296990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    305.65€ / 1 g
    Ahorro 49.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El clorhidrato de vancomicina (>900 microgramos/mg), n.º CAS 1404-93-9, es un antibiótico de Streptomyces orientalis, que muestra actividad antibacteriana hacia cepas bacterianas estafilococos resistentes a la meticilina (resistentes a betalactámicos).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El clorhidrato de vancomicina es un antibiótico de glicopéptido y un antiviral de Streptomyces orientalis
  • Muestra actividad antibiótica hacia cepas bacterianas Staphylococci resistentes a meticilina (resistentes a β-lactámicos)
  • El clorhidrato de vancomicina inhibe la síntesis de mucopéptidos bacterianos
Aplicaciones
  • El clorhidrato de vancomicina demuestra una potente actividad contra las bacterias grampositivas
  • Se ha demostrado en estudios que son altamente eficaces contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) in vitro e in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1404-93-9
Fórmula molecular C66H76Cl3N9O24
Peso molecular (g/mol) 1485.72
Número MDL MFCD03613611,MFCD03613611
Clave InChI LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 124080918
Nombre IUPAC clorhidrato de ácido 48-({3-[(4-amino-5-hidroxi-4,6-dimetiloxan-2-yl)oxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il}oxi)-22-(carbamoilmetil)-5,15-dicloro-2,18,32,35,37-pentahidroxi-19-[4-metil-2-(metilamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctaciclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaeno-40-carboxílico
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vancomycin hydrochloride
Tipo Vancomycin Hydrochloride
Forma física Polvo
pH 2.5 to 4.5 (5% soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Agua 5% max.
Color Claro a blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: moderately soluble in diluted methanol, insoluble in higher alcohols, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 1485.73
Porcentaje de pureza ≥80.0% (vancomycin B) (HPLC), 9.0% (individual impurities) max., greater than 900μg/mg (potency, on anhydrous substance)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vancomycin hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.