Learn More
Melford Clorhidrato de vancomicina
Descripción
El clorhidrato de vancomicina es un antibiótico ampliamente utilizado que pertenece a la clase de antibióticos glicopéptidos.
Es principalmente eficaz contra bacterias grampositivas, incluidas Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) y enterococos resistentes a la vancomicina (ERV).
En el campo de la microbiología y la investigación, el clorhidrato de vancomicina se utiliza como agente selectivo en medios de cultivo. Se agrega a los medios de crecimiento para inhibir el crecimiento de bacterias Gram-positivas y permitir selectivamente el crecimiento de bacterias Gram-negativas u otros microorganismos. Esta propiedad lo convierte en una herramienta valiosa en el aislamiento e identificación de bacterias en entornos de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vancomycin HCl |
| CAS | 1404-93-9 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C66H75Cl2N9O24-HCl |