Learn More
Melford Clorhidrato de vancomicina
Código de producto. 30018919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018919 1 g 1 g
30018921 5 g 5 g
30018920 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018919 Proveedor Melford N.º de proveedor V065001.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El clorhidrato de vancomicina es un antibiótico ampliamente utilizado que pertenece a la clase de antibióticos glicopéptidos.
El clorhidrato de vancomicina es un antibiótico ampliamente utilizado que pertenece a la clase de antibióticos glicopéptidos.
Es principalmente eficaz contra bacterias grampositivas, incluidas Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) y enterococos resistentes a la vancomicina (ERV).
En el campo de la microbiología y la investigación, el clorhidrato de vancomicina se utiliza como agente selectivo en medios de cultivo. Se agrega a los medios de crecimiento para inhibir el crecimiento de bacterias Gram-positivas y permitir selectivamente el crecimiento de bacterias Gram-negativas u otros microorganismos. Esta propiedad lo convierte en una herramienta valiosa en el aislamiento e identificación de bacterias en entornos de laboratorio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vancomycin HCl
CAS 1404-93-9
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C66H75Cl2N9O24-HCl