Learn More
Vancomicina CDP-1 (>85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sin diluir |
| Fórmula molecular | C66H74Cl2N8O25 |
| Peso molecular | 1450.24 |
| Clave InChI | OGMARHJAPWBNFA-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC=C(OC3=CC4=CC(OC5=CC=C(C=C5Cl)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)CC(NC1=O)C(O)=O)C1=CC=C(O)C(=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C(Cl)=C2 |
| Nombre IUPAC | 49-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-48,50-dichloro-2,18,33,36,38-pentahydroxy-19-[4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-20,24,27,43,45-pentaoxo-7,13-dioxa-21,25,28,42,44-pentaazaoctacyclo[27.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1³⁰,³⁴.0¹⁰,²⁶.0³⁵,⁴⁰]henpentaconta-3,5,8(49),9,11,14,16,30,32,34(46),35,37,39,47,50-pentadecaene-22,41-dicarboxylic acid |
| Tipo de producto | Impureza |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 1450.25 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |