missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vancomicina ( >85%), Vancomicina ( >85%), TRC

Código de producto. 30137485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30137485 500 mg 500 miligramos
30005780 50 mg 50 miligramos
30008795 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30137485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV991700500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C66 H75 Cl2 N9 O24
Peso molecular (g/mol) 1449.25
Sinónimo Vancomycin, 22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine, vancomycin deriv., 22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-26-carboxylic acid, 3-(2-amino-2-oxoethyl)-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-Fa-L-lyxo-hexopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-[[(2R)-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxopentyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-, (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-, 22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-26-carboxylic acid, 3-(2-amino-2-oxoethyl)-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-[[(2R)-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxopentyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-, (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-, 22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-26-carboxylic acid, 3-(2-amino-2-oxoethyl)-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-[[4-methyl-2-(methylamino)-1-oxopentyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-, [3S-[3R*,6S*(S*),7S*,22S*,23R*,26R*,36S*,38aS*]]-, Diatracin, VANCO-cell, Vancocin, Vancocin CP, Vancocine, Vancoled, Vancoplus
SMILES CN[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]1[C@H](O)c2ccc(Oc3cc4cc(Oc5ccc(cc5Cl)[C@@H](O)[C@@H]6NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]4NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC1=O)c7ccc(O)c(c7)c8c(O)cc(O)cc8[C@H](NC6=O)C(=O)O)c3O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O[C@H]%10C[C@](C)(N)[C@H](O)[C@H](C)O%10)c(Cl)c2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vancocin
CAS 1404-90-6
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C66H75Cl2N9O24/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(8
Formula Weight (peso de la fórmula) 1447.43
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.