Learn More
Sulfato de vanadilo hidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10142450 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10142450 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10142450 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor V/0105/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 12439-96-2
Color Azul
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H10O10SV
Número MDL 149933
Clave InChI YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato de oxovanadiumbis(ilio), pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 253.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 163g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadyl sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadyl sulfate pentahydrate, Vanadyl sulfate