Learn More
Vanadilftalocianina, 85 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11985871 100 g 100 g
10568712 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422491000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13930-88-6
Fórmula molecular C32H16N8OV
Peso molecular (g/mol) 579.46
Clave InChI YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
PubChem CID 2735160
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadyl phthalocyanine
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80 % min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in xylene,2-ethylhexanoic acid,,2-ethylhexylamine and 6-methyl-2,4-heptanedione
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.46
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Polvo cristalino, o cristales y trozos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadyl phthalocyanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.