Learn More
Vanadil(IV) acetilacetonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10163880 50 g Frasco de vidrio 50 g
10338340 250 g Frasco de vidrio 250 g
10444795 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10163880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199590500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    45.65€ / 50 g
    Ahorro 8.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3153-26-2
Fórmula molecular C10H14O5V
Peso molecular (g/mol) 265.16
Número MDL MFCD00000032
Clave InChI JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Sinónimo vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
Nombre IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olato; vanadio(2+); hidrato
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadyl(IV) acetylacetonate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 256.0°C to 259.0°C
Color Azul verdoso a verde
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O
Cantidad 50 g
Fieser 02,456; 03,331; 11,47; 13,54; 15,57; 15,186
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in methanol (6.4 g/100 mL), ethanol, ether, chloroform, acetone, dioxane, benzene (0.9 g/100 m, l), pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadyl(IV) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.