Learn More
Alambre de vanadio, 1,0 mm de diámetro, con relajación de tensiones, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
100 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
100 cm
250 cm
50 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367907 10 cm 10 cm
11387907 50 cm 50 cm
11397907 100 cm 100 cm
11377907 250 cm 250 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11367907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014359.BS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia., Stress relieved
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Peso ≈4.8g/m
Formulario Alambre, ≈4,8g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.7%