Learn More
Óxido de vanadio(V), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanadium(V) oxide |
| CAS | 1314-62-1 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | O5 V2 |
| Sinónimo | Vanadium oxide (V2O5), C.I. 77938, Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Red vanadium, VT 1, VT 1 (colorant), Vanadia, Vanadic anhydride, Vanadium oxide, Vanadium oxide (V4O10), Vanadium oxide (VO2.5), Vanadium pentoxide, Vanadium(V) oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/5O.2V |
| SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
| Nombre IUPAC | dioxovanadiooxi(dioxo)vanadio |
| Peso molecular (g/mol) | 181.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.863 |