Specifications
| Nombre del producto químico o material | Vanadium Sulfate (Vanadyl) |
| CAS | 27774-13-6 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | O5SV |
| Sinónimo | vanadic sulfate, vanadium oxide sulphate, oxovanadium 2+ sulfate, vanadium oxysulfate, oxovanadium iv sulfate, voso4, vanadin iv oxide sulfate, vanadium, oxosulfato, vanadium, oxysulfato, vanadyl sulfate vso5 |
| Clave InChI | UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2] |
| Nombre IUPAC | sulfato de oxovanadio(2+) |
| Peso molecular (g/mol) | 162.996 |
| PubChem CID | 34007 |
| Show More |