Learn More
Solución estándar de vanadio, para AAS, 1 mg/ml V(3+) en 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10480661 500 mL 500 ML
10286630 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196435000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    113.00€ / 500 ml
    Ahorro 9.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml V in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forma física Solución
Fórmula molecular V
Concentración 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00011453
Solubilidad Solubilidad en agua: miscible.
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nombre IUPAC vanadio
Peso molecular (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:35170
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.94
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.