Learn More
Bolo de vanadio, 11 mm de diámetro x 4 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434875 25 Pc. paquete de 25
15416445 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042190.KM
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium slug
Nombre de nota 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.16 in.) thick
Cantidad 25 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈2.3g/slug
Formulario ≈2,3 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%