Learn More
Varilla de vanadio, 6,35 mm de diámetro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
5 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311519 5 cm 5 cm
11301519 25 cm 25 cm
11391509 100 cm 100 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013996.BQ
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Peso ≈1.93g/cm
Formulario Varilla, ≈1,93 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%