Learn More
Placa de vanadio, 3,2 mm de grosor, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415975 50 x 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15415975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011099.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium plate
Nombre de nota 3.2mm (0.13 in.) thick, Annealed
CAS 7440-62-2
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈48.9g/50x50mm
Formulario Placa
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular V
Número MDL MFCD00011453
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nombre IUPAC vanadio
Peso molecular (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Porcentaje de pureza 99.5%