Learn More
Solución estándar de plasma de vanadio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11420360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420360 500 mL 500 ml
11331419 50 mL 50 ml
11321419 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013850.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-62-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular O5V2
Peso molecular (g/mol) 181.88
Número MDL MFCD00011457
Clave InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
Nombre IUPAC dioxovanadiooxi(dioxo)vanadio
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; óxido de vanadio(V):0,18%; agua:94,82%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium, plasma standard solution, Specpure, V 1000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid