Learn More
Óxido de vanadio(IV) bis(2,4-pentanodionato), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394919 250 g 250 g
11374919 10 g 10 g
11384919 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 081119.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Como catalizador, como producto intermedio de síntesis, como secador de pintura y como pigmento
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3153-26-2
Fórmula molecular C10H14O5V
Peso molecular (g/mol) 265.16
Número MDL MFCD00000032
Clave InChI JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Sinónimo vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
Nombre IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olato; vanadio(2+); hidrato
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 140°C (13mmHg)
Nombre del producto químico o material Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Punto de fusión 256°C to 259°C
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Número UN UN3285
Información de solubilidad Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.16
Densidad 1.4 g/mL